Przejdź do
14-744-M
Białko Haspin, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Haspin, amino acids 471-end, expressed by baculovirus in Sf21 insect cells. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2490,00 zł
250 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 41.1 kDa
2490,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
specific activity
2237 U/mg
mol wt
Mw 41.1 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki Haspin, aminokwasy 471-końcowe, wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Źródło produktu: Rekombinowany enzym wyrażany w komórkach Sf21
Application
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: haspin
Target Sub-Family: Misc
Physical form
10 μg enzymu w 6,3 μL 50 mM Tris/HCl pH 7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij 35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Purified using Ni2+/NTA agarose. Purity 83% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining.
Preparation Note
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki. W celu maksymalnego odzyskania produktu należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of 500 μM RARTLSFAEPG.
Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3μg of Haspin.
Other Notes
Aktywność specyficzna: gdzie jedna jednostka aktywności Haspin jest zdefiniowana jako 1 nmol fosforanu włączony do 500 μM RARTLSFAEPG na minutę w temperaturze 30°C przy końcowym stężeniu ATP wynoszącym 100 μM.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-577-M14-441-M14-845-M
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
mol wt
Mw 41.1 kDa
mol wt
Mw 34.1 kDa
mol wt
Mw 61.8 kDa
mol wt
Mw 77 kDa
UniProt accession no.
Q8TF76
UniProt accession no.
P08631
UniProt accession no.
P06241
UniProt accession no.
O60331
specific activity
2237 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-74404053252670992
14-744M04053252478826