Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 77 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 77 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PIP5K1C(23396)
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany ludzki PIP5K1γ, pełnej długości.
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Application
Aktywny, N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany ludzki PIP5K1γ, pełnej długości. Do stosowania w testach kinazowych.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Oncology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Diabetes
Alzheimer′s Disease
Neurodegenerative Diseases
Oncology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Diabetes
Alzheimer′s Disease
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PIP5K1γ
Target Sub-Family: PIPK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-845M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
10µg enzymu w 50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharozy, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidyny, 0.1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14-845 | 04053252473883 |
| 14-845M | 04053252277009 |