Przejdź do
14-738-M
Białko Pim-3, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Pim-3, for use in Enzyme Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 39.6 kDa
2610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
product line
Upstate®
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol wt
Mw 39.6 kDa
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
accession no.
 (FUNCTION: SwissProt: Q86V86 # May be involved in cell cycle progression and anti- apoptosis process. Implicated in proliferation of human hepatoma cell lines. ), NM_001001852.2
NCBI accession no.
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; metabolic disorders
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki Pim-3
Pim-3
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Pim-3
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM GGMEDIYFEFMGGKKK
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-573-M14-677-M14-499-M
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 39.6 kDa
mol wt
Mw 62 kDa
mol wt
Mw 44.7 kDa
mol wt
Mw 79 kDa
UniProt accession no.
Q86V86
UniProt accession no.
P11309
UniProt accession no.
P51817
UniProt accession no.
P51813
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-73804053252742644