Kluczowe dokumenty
14-499-M
Sigma-Aldrich
Bmx Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6 tagged, recombinant, full length, human Bmx, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 79 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... BMX(660)
Opis ogólny
N-terminal His6 tagged, recombinant, full length, human Bmx
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Bmx
Opakowanie
Also available in 250μg size as catalog # 14-499M - Call for pricing and availability.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany