Przejdź do
1.46807
Fluid A
ready-to-use, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Płyn A do badania sterylności, Płyn myjący, Płyn płuczący, Roztwór płuczący Płyn A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Usually ships within 10 - 12 weeks
254,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
254,00 zł
Usually ships within 10 - 12 weeks
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass bottle
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP (71)
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C and 20-25°C)
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Peptone, 1 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pH
6.9-7.3
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for bacteria
General description
Płyn A jest roztworem płuczącym do testowania sterylności roztworów wodnych lub rozpuszczalnych w wodzie produktów farmaceutycznych przy użyciu metody filtracji membranowej.
Służy ogólnie jako bufor płuczący i może być stosowany do wstępnego płukania membrany filtracyjnej w celu inaktywacji wszelkich inhibitorów, jeśli są obecne.
Application
Płyn A jest ogólnym buforem płuczącym i jest kompatybilny z większością próbek testowych. Nadaje się do rozpuszczania lub rozcieńczania próbek testowych, rekonstytucji mikroorganizmów komercyjnych lub jako pożywka transportowa dla szerokiego zakresu mikroorganizmów.
Features and Benefits
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Analysis Note
Wygląd medium jest przejrzysty i bezbarwny do lekko żółtawego.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.468051.464151.46398
agency
EP (2.6.13), USP (71), JP (4.06)
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP (71)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
form
liquid
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
suitability
nonselective for bacteria
suitability
nonselective for bacteria
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
composition
Peptone, 1 g
composition
Peptone, 1 g
composition
-
composition
-
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C and 20-25°C)
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C and 20-25°C)
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluid A
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146807000604061838831040