Przejdź do zawartości
1.46805
Fluid A
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 250 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Płyn A do badania sterylności, Płyn myjący, Płyn płuczący, Roztwór płuczący Płyn A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
250 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP (2.6.13), JP (4.06), USP (71)
Ph:
6.9-7.3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass bottle
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP (71)
description
For rinsing and dilution
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C and 20-25°C)
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Peptone, 1 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
250 mL
pH
6.9-7.3
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for bacteria
General description
Płyn A to roztwór płuczący do testowania sterylności roztworów wodnych lub rozpuszczalnych w wodzie produktów farmaceutycznych przy użyciu metody filtracji membranowej. Służy ogólnie jako bufor płuczący i może być używany do wstępnego płukania membrany filtracyjnej w celu inaktywacji inhibitorów, jeśli są obecne.
Application
Płyn A jest ogólnym buforem płuczącym i jest kompatybilny z większością próbek testowych. Nadaje się do rozpuszczania lub rozcieńczania próbek testowych, rekonstytucji mikroorganizmów komercyjnych lub jako pożywka transportowa dla szerokiego zakresu mikroorganizmów.
Features and Benefits
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Analysis Note
Wygląd medium jest przejrzysty i bezbarwny do lekko żółtawego.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluid A
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)