Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
120 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,00 zł
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
composition
Lecithin , Tween®
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi, molds, yeasts
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use, ICR Settle plate |
| sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated |
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| plate diam. 90 mm | plate diam. 90 mm | plate diam. 90 mm | plate diam. 90 mm |
| suitability bacteria, molds, fungi, yeasts | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2