Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 947,00 zł |
Informacje o tej pozycji
947,00 zł
agency
ISO 6579
Quality Level
product line
ReadyTube®
form
semisolid
feature
ready-to-use
packaging
pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form semisolid | form powder (dehydrated (DCM)) | form liquid (ready-to-use) | form liquid (ready-to-use) |
| suitability selective for Salmonella spp. | suitability Salmonella spp. | suitability Salmonella spp. | suitability selective for Salmonella spp. |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) bioburden testing |
| packaging pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box)) | packaging pkg of 500 g | packaging single packed of 20 tubes, tube of | packaging box of 20 tubes |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1466220100 | 04054839382826 |