Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
Informacje o tej pozycji
203,00 zł
Quality Level
agency
EP 2.6.13, USP 62
description
For the selective enrichment of samples for Salmonella sp. in accordance to EP
form
liquid (ready-to-use)
feature
closure type with yellow cap, ready-to-use
composition
with soy peptone
packaging
single packed of 20 tubes, tube of
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
tube capacity
17 mL
tube filling volume
10 mL
pH
5.2
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature closure type with yellow cap, ready-to-use | feature - | feature ready-to-use | feature closure type blue screw cap , ready-to-use |
| technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| packaging single packed of 20 tubes, tube of | packaging pkg of 500 g | packaging pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box)) | packaging box of 20 tubes |
| agency EP 2.6.13, USP 62 | agency ISO 6579 | agency ISO 6579 | agency ISO 19250, ISO 6579, ISO 6785 I IDF 93, ISO FDIS 6579-1 |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing |
| suitability Salmonella spp. | suitability Salmonella spp. | suitability selective for Salmonella spp. | suitability selective for Salmonella spp. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rappaport Vassiliadis Medium
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Powiązane treści
Culture Media for compendial methods
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1461810100 | 04027269267742 |
| 1461810020 | 04027269267834 |