Przejdź do
Z374423
Scienceware® Stojak na płytki do elektroforezy, stal powlekana
7 slots for single plates and 3 slots for double plates, pkg of 1 ea
Synonim(y):
przechowywanie płyt do elektroforezy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
725,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F13595-0000
Feature:
Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates
Material:
epoxy (coated steel)
Packaging:
pkg of 1 ea
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
epoxy (coated steel)
grade
electrophoresis grade
feature
Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13595-0000
L × W × H
20 cm (7.75 in.) × 16 cm (6.25 in.) × 18 cm (7.5 in.)
General description
Oferuje niezrównaną wszechstronność do wygodnego suszenia i przechowywania do 10 płytek do elektroforezy (7 miejsc na pojedyncze płytki i 3 miejsca na podwójne płytki). Wykonany z wytrzymałej stali pokrytej powłoką epoksydową, z gumowymi podkładkami na spodzie stojaka, które zapobiegają przesuwaniu się stojaka.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z177997Z178020Z178012
description
7 slots for single plates and 3 slots for double plates, pkg of 1 ea
description
Holds 48 x 15-16 mm tubes
description
Holds 40 x 22-25 mm tubes
description
Holds 108 x 15-16 mm tubes
manufacturer/tradename
Bel-Art F13595-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18755-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18772-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18759-0001
feature
Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates
feature
Holds 48 x 15-16 mm tubes
feature
Holds 40 x 22-25 mm tubes
feature
Holds 108 x 15-16 mm tubes
material
epoxy (coated steel)
material
epoxy (coated steel)
material
epoxy (coated steel)
material
epoxy (coated steel)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
grade
electrophoresis grade
grade
-
grade
-
grade
-
L × W × H
20 cm (7.75 in.) × 16 cm (6.25 in.) × 18 cm (7.5 in.)
L × W × H
238 mm × 90 mm × 64 mm
L × W × H
302 mm × 132 mm × 83 mm
L × W × H
237 mm × 186 mm × 67 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)