Przejdź do
14-646-M
Białko TCPTP, 10 µg
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341. For use in Phosphatase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
15 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 39.7 kDa
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 39.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PTPN2(5771)
General description
Nieoznakowany, rekombinowany ludzki TCPTP, aminokwasy 1-341.
Źródło produktu: Ludzki TCPTP, wyrażany w komórkach E. coli.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: TCPTP
Analysis Note
Routinely evaluated by dephosphorylation of DiFMUP.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-621-M14-642-M14-595-M
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 39.7 kDa
mol wt
Mw 64.1 kDa
mol wt
Mw 83.1 kDa
mol wt
Mw 37.6 kDa
UniProt accession no.
P17706
UniProt accession no.
P18031
UniProt accession no.
P29074
UniProt accession no.
P62136
Gene Information
human ... PTPN2(5771)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... PPP1CA(5499)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-64604053252401701
14-646M04053252924545