Merck
14-595-M
Białko PP1α, 10 µg
Recombinant, full length, human PP1α, for use in Phosphatase Assays.
Synonim(y):
Fosfataza fosfoproteinowa 1, Fosforylaza fosfataza, PPP1C
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Form:
solution
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 37.6 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
solution
shelf life
6 mo.
mol wt
Mw 37.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PPP1CA(5499)
General description
Obszar badań: Neuroscience
Fosfataza białkowa 1 (PP1) jest jedną z kluczowych fosfataz białkowych specyficznych dla seryny/treoniny.
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Białko docelowe: PP1α Podrodzina docelowa: Fosfataza Ser/Thr
Fosfataza białkowa 1 (PP1) jest związana z szerokim zakresem procesów biologicznych, w tym plastycznością synaptyczną, progresją cyklu komórkowego, neurotransmisją dopaminergiczną, skurczem i metabolizmem glikogenu, utrzymując stabilność mikrotubul i defosforylację tau. Ponadto PP-1 odgrywa istotną rolę w rozwoju synaptycznym, plastyczności, sygnalizacji, wzroście neurytów, tworzeniu synaps, funkcji kanałów jonowych i neurotransmisji. Zmiany w sygnalizacji PP-1 w obrębie kolców dendrytycznych zostały powiązane z różnymi zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi.
Packaging
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-595M when ordering the 250 µg size.
Physical form
Heparin agarose followed by Q agarose
Preparation Note
6 months at -20°C from date of shipment
Analysis Note
routinely evaluated by dephosphorylation of 100μM DiFMUP
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1