Przejdź do
1.46459
Płynne podłoże tioglikolanowe
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 250 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Bulion tioglikolanowy, FTM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Usually ships within 10 - 12 weeks
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
250 mL
Feature:
closure type Red flip cap with septum
Agency:
EP, JP 4.06, USP
Ph:
6.9-7.3 (25 °C)
324,00 zł
Usually ships within 10 - 12 weeks
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
glass bottle
agency
EP, JP 4.06, USP
sterility
sterile; autoclaved (Tested for 14 days at 30-35°C)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
liquid
shelf life
270 days
feature
closure type Red flip cap with septum
composition
Agar, 0.75 g , L-Cystine, 0.5 g , Glucose x H2O, 5.5 g , NaCl, 2.5 g , Pancreatic Digest of Casein, 15 g , Resazurin, 1 mg , Sodium Thioglycollate, 0.5 g , Yeast Extract, 5 g
packaging
pack of 6 bottles, single packed of 6 ×
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
250 mL
pH
6.9-7.3 (25 °C)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Fluid Thioglycollate Medium to bogaty w składniki odżywcze bulion przeznaczony do hodowli i izolacji wybrednych mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych obecnych w próbkach testowych sterylności w przemyśle farmaceutycznym.
Atmosfera beztlenowa jest tworzona poprzez zmniejszenie potencjału redoks pożywki za pomocą tioglikolanu i L-cysteiny. Dodatkowo związki te inaktywują rtęć i inne pierwiastki metali ciężkich obecne w środowisku.
Wyższa lepkość pożywki zapobiega szybkiemu wchłanianiu tlenu, a każdy wzrost zawartości tlenu jest wskazywany przez wskaźnik, rezazurynę sodową, która zmienia kolor na czerwony.
Application
Płynna pożywka tioglikolanowa jest używana do hodowli i izolacji obligatoryjnych i fakultatywnych bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych podczas testów sterylności.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14685200061.466311.08191
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
microbiology
pharmaceutical
agency
EP, USP, JP 4.06
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
APHA, FDA-BAM Medium M146
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
anaerobic bacteria
feature
closure type Red flip cap with septum
feature
closure type red flip cap with septum
feature
closure type red flip cap with septum, ready-to-use
feature
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
granular
bottle filling volume
250 mL
bottle filling volume
1000 mL
bottle filling volume
500 mL
bottle filling volume
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płynne podłoże tioglikolanowe
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146459000604027269270964