Przejdź do
1.08191
Płynne podłoże tioglikolanowe
GranuCult® prime, APHA, FDA-BAM Medium M146, granular, for anaerobic bacteria, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
Synonim(y):
FTM, płynne podłoże tioglikolowe, podłoże FTG,
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM Medium M146
Ph:
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
anaerobic bacteria
Application(s):
microbiology
pharmaceutical
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM Medium M146
sterility
non-sterile
form
granular
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
30 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
anaerobic bacteria
General description
Fluid Thioglycollate Medium (podłoże FTG) to podłoże hodowlane stosowane do wykrywania i wzrostu różnych mikroorganizmów, w tym bakterii beztlenowych i tlenowych. Pożywka zawiera różne składniki odżywcze, w tym tryptyczny bulion sojowy lub hydrolizat kazeiny, ekstrakt drożdżowy, glukozę i chlorek sodu, a także środek redukujący, taki jak tioglikolan, który pomaga stworzyć gradient tlenu, który może ułatwić wzrost bakterii beztlenowych. Pożywka FTG zawiera również wskaźnik redoks o nazwie resazurin, który zmienia kolor z różowego na czerwony w obecności tlenu.
Application
Pożywka FTG jest używana w różnych zastosowaniach, w tym do testowania sterylności produktów biofarmaceutycznych, testowania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe, monitorowania środowiska i kontroli jakości w warunkach laboratoryjnych. Pożywka może wykrywać zarówno mikroorganizmy tlenowe, jak i beztlenowe i jest wszechstronnym narzędziem do różnych zastosowań mikrobiologicznych.
Features and Benefits
Nasze granulowane nośniki są
  • Bezpieczniejsze - Znaczna redukcja wdychania substancji toksycznych i alergizujących, co skutkuje mniejszą liczbą reakcji alergicznych. Mniejsze zanieczyszczenie narzędzi pracy i środowiska
  • Dokładność - brak oddzielania się składników i zbrylania, nawet w wilgotnych lub ciepłych warunkach, zapewnia jednolity produkt o wyższej dokładności działania.
  • Szybkość - szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie
  • Łatwiejsze - Łatwiejsza obsługa i ważenie dzięki lepszym właściwościom przepływu. Media nie przyklejają się do kolby lub pojemnika.
  • Niezawodność - jednorodne rozmieszczenie składników gwarantuje wysoką powtarzalność, nawet w przypadku stosowania niewielkich ilości pożywki.
Other Notes
Zastępuje: 1.08191.5007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.462241.464591.46220
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
form
granular
form
solution
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
suitability
anaerobic bacteria
suitability
-
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
agency
APHA, FDA-BAM Medium M146
agency
EP, JP, USP
agency
EP, JP 4.06, USP
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płynne podłoże tioglikolanowe
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1