Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
200 mL
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP, USP
Ph:
7.3
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
agency
EP, USP
description
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles, single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
General description
Tryptic Soy Agar is a complex growth medium. It is suitable for a large range of applications, including microbial cultivation, maintenance of stock culture, and total aerobic microbial count. This medium contains peptones, amino acids, and polypeptides to ensure the growth of a variety of microorganisms. Sodium chloride maintains osmotic equilibrium in the medium.
Application
Tryptic Soy Agar (TSA) is suitable for the cultivation and isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi. TSA is especially used to determine bacterial contamination in cosmetics, drinking water, and wastewater.
Features and Benefits
- Ready-to-use media
- Bottles with screw caps
- Suitable for pour plate method
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1464570006 | 04027269265618 |