Przejdź do
1.46435
ReadyTube® Agar z fioletowo-czerwoną żółcią i glukozą
ReadyTube®, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles, for enterobacteriaceae
Synonim(y):
Agar dekstrozowy z fioletowo-czerwoną żółcią, VRBG Agar, VRBD Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106225
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 21528
Quality Level
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles
manufacturer/tradename
ReadyTube®
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.6 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
2-25°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
ReadyTube® is ready to use media to provide the highest level of quality and testing confidence for improving accuracy and significantly reducing the risk of false results. ReadyTube® Violet Red Bile Glucose Agar is used for selective isolation of Enterobacteriaceae or bile tolerant gram-negative bacteria. Enzymatic digest of animal tissues and yeast extract provide nitrogenous compounds and other nutrients essential for bacterial metabolism. This media is selective due to the presence of the bile salts and crystal violet. Crystal violet inhibits Gram-positive organisms especially Staphylococci. Neutral red indicator helps to detect glucose fermentation. Glucose fermenting strains grow red or pink and are surrounded by a zone of acid precipitated bile. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium in the medium. The red color is due to the absorption of neutral red and a subsequent color change of the dye when the pH of the medium falls below 6.8.
Application
ReadyTube® Violet Red Bile Glucose Agar is used for selective isolation of Enterobacteriaceae or bile tolerant Gram-negative bacteria from non-sterile pharmaceutical products, foodstuffs, and environment samples.
Legal Information
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.464231.040301.04030
suitability
enterobacteriaceae
suitability
coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
agency
ISO 21528
agency
ISO 4832
agency
FDA-BAM
agency
FDA-BAM
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
ReadyTube®
manufacturer/tradename
ReadyTube®
manufacturer/tradename
FluoroCult®
manufacturer/tradename
FluoroCult®
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała w 2017 r. poprawione normy EN ISO 21528-1 i EN ISO 21528-2.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146435000604027269274238