Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł |
Informacje o tej pozycji
574,00 zł
Quality Level
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles, single packed of (750 ml in 1 L bottle with white screw cap and septum (6 bottles per box))
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
750 mL
bottle volume
750 mL
pH
7.1
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
aerobic bacteria, anaerobic bacteria, nonselective for
General description
Application
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 6 bottles, single packed of (750 ml in 1 L bottle with white screw cap and septum (6 bottles per box)) | packaging pack of 100 tubes | packaging pack of 6 bottles, single packed of 6 × | packaging double packed of 12 bottles |
| application(s) industrial qc | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) cosmetics |
| suitability aerobic bacteria, nonselective for , anaerobic bacteria | suitability nonselective for | suitability nonselective for | suitability anaerobic bacteria, nonselective for |
| bottle filling volume 750 mL | bottle filling volume - | bottle filling volume 250 mL | bottle filling volume - |
| feature closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use | feature closure type Red scew cap with 2 loci, ready-to-use | feature closure type Red flip cap with septum | feature closure type Red screw cap with septum and protector, ready-to-use |
| form liquid | form liquid (ready-to-use) | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglycoll. B. przezroczysty 750ml
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Produkty
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1463870006 | 04027269271817 |