Przejdź do
1.46357
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 bottles
Synonim(y):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptone Soya Broth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
275 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type white screw cap for wide neck, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.3
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For the microbiological examination of non-sterile products
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type white screw cap for wide neck, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable
bottle capacity
275 mL
General description
Tryptic Soy Broth is a universal complex medium for the isolation and cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds. It supports the growth of a wide variety of aerobic and facultative anaerobic microorganisms, including fungi by the content of two highly nutritious peptones.
Application
Tryptic Soy Broth is used for the microbiological examination of non-sterile products. It is suitable for the sterility testing of substances, preparations, and products as well as a pre-enrichment broth for the test for specified microorganisms or total viable aerobic count determinations using the MPN method.
Features and Benefits
Our ready to use media provide the highest level of quality and testing confidence. They have been formulated and tested to meet the pharmacopoeia requirements. Sterility testing media and rinse solutions are manufactured in an ISO 9001, environmentally controlled production center. Each lot undergoes a stringent quality control (QC) procedure, including pH, sterility and growth promotion tests. Our manufacturing approach ensures the highest level of clarity for our media and rinsing fluids, therefore improving accuracy and significantly reducing the risk of incorrect interpretation and false results.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146357000604027269268251