Przejdź do
1.46326
ReadyPlate Agar tryptonowy z żółcią X-glukuronidową
ReadyPlate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for Escherichia coli
Synonim(y):
ReadyPlate CHROM TBX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 16649
Quality Level
sterility
sterile
form
plate
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate
plate diam.
90 mm
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli
General description
Płytki agarowe ReadyPlate Tryptone Bile X-Glucuronide Agar to gotowe do użycia, sterylne płytki o średnicy 90 mm do oznaczania liczby, wykrywania i identyfikacji β-glukuronidazy dodatniej Escherichia col i z żywności i pasz. Obecność enzymu β-D-glukuronidazy odróżnia większość bakterii Escherichia col i od innych bakterii z grupy coli. E. coli absorbuje chromogenny substrat 5-bromo-4-chloro-3-indoliloβ-D glukuronid (X-β-D-glukuronid). Enzym β-glukuronidaza rozszczepia wiązanie między chromoforem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo i β-D-glukuronidem, tworząc kolonie o zabarwieniu od niebieskiego do niebiesko-zielonego. Wzrost towarzyszącej flory Gram-dodatniej jest w znacznym stopniu hamowany przez zastosowanie soli żółciowych i wysoką temperaturę inkubacji 44°C.
Application
Płytki agarowe Tryptone Bile X-Glucuronide Agar to gotowe do użycia, sterylne płytki o średnicy 90 mm do oznaczania liczby, wykrywania i identyfikacji β-glukuronidazy dodatniej Escherichia coli z żywności i pasz, a także z próbek środowiskowych w obszarze produkcji żywności i obchodzenia się z żywnością.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.461861.467611.46757
packaging
box of 20 plates
packaging
box of 20 plates
packaging
box of 20 plates
packaging
box of (20 and 200 plates)
agency
ISO 16649
agency
ISO 11290
agency
ISO
agency
ISO 9308
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
application(s)
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
filtration
food and beverages
microbiology
suitability
Escherichia coli
suitability
Listeria spp.
suitability
Total viable count
suitability
Escherichia coli, coliforms
plate diam.
90 mm
plate diam.
-
plate diam.
-
plate diam.
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146326002004027269268633