Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 ea | Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 199,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
199,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
ISO
Quality Segment
sterility
sterile
form
plate
shelf life
9 mo.
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
plate diam.
55 mm
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Total viable count
General description
Płytki agarowe ReadyPlate™ to specjalnie zaprojektowane płytki, które można układać w stosy, co zwiększa bezpieczeństwo podczas przenoszenia, transportu i inkubacji. Płytki agarowe ReadyPlate™ mają średnicę 55 mm. Tryptone Glucose Extract Agar to nieselektywne podłoże stosowane do hodowli i oznaczania liczby mikroorganizmów w wodzie i innych cieczach filtrowalnych za pomocą techniki filtracji membranowej. Trypton i ekstrakt mięsny dostarczają związków azotowych, węglowych, długołańcuchowych aminokwasów, kompleksu witamin B i innych niezbędnych składników odżywczych. Glukoza służy jako źródło energii.
Application
Podłoże Tryptone Glucose Extract Agar jest zalecane do oznaczania liczby bakterii w wodzie i innych cieczach filtrowanych techniką filtracji membranowej. Pożywka znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, środowiskowym oraz spożywczym.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar z ekstraktem tryptonowo-glukozowym
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?