Przejdź do
1.46185
Laktoza TTC A. w. Tergitol-7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
ready-to-use
Quality Segment
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
storage temp.
20-25°C
suitability
Escherichia coli
Application
Detection and enumeration of E. coli & coliform bacteria in water samples, Membrane filtration method
Packaging
90 mm plate (20 or 120 plates/box)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.076805423217814
suitability
Escherichia coli
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
coliforms, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp.
suitability
-
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
storage temp.
20-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
feature
ready-to-use
feature
-
feature
-
feature
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146185002004027269274139