Przejdź do
1.07680
Agar TTC z laktozą i tergitolem 7
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Segment
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
dla mikrobiologii
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): zielony
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Citrobacter freundii ATCC 8090): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 70 %
Kolor podłoża (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): żółty
Kolor podłoża (Citrobacter freundii ATCC 8090): żółty
Kolor pożywki (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): niebieski
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): żółto-pomarańczowy
Kolor kolonii (Citrobacter freundii ATCC 8090): żółto-pomarańczowy
Kolor kolonii (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): czerwony
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): zahamowany
Inkubacja: 24 godz.35 °C; tlenowa.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.023481.016211.15045
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular ( )
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Enterobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., coliforms, lactose-fermenting bacteria
suitability
aerobic bacteria (total count)
suitability
anaerobic bacteria
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107680050004022536636207