Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł | |
| 120 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
251,00 zł
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Plate for Long incubation
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulfate , Tween®
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
TSA medium is used for the cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts, and molds. The formulation contains a combination of casein and soy peptones supplying organic nitrogen, particularly amino acids and longer-chained peptides. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium.The medium is supplemented with neutralizers such as lecithin, polysorbate (Tween®) 80, histidine, and sodium thiosulphate to inactivate disinfectant residues.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature ready-to-use, Plate for Long incubation | feature ready-to-use, Settle Plate for long Incubation | feature ready-to-use | feature ready-to-use, Settle plate for long incubation |
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility irradiated | sterility aseptically filled |
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| application(s) air monitoring, cosmetics | application(s) air monitoring, cosmetics | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, cosmetics |
| suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1460020020 | 04027269264703 |
| 1460020120 | 04027269264710 |