Przejdź do
14-481-M
Białko PAK2, aktywne, 10 µg
Active, recombinant human PAK2, residues 3-end, containing N-terminal His6 & T7 & C-terminal His6 tags, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2390,00 zł
250 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 62.8 kDa
2390,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 62.8 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Rekombinowany ludzki PAK2, reszty 3-końcowe, zawierający N-końcowe znaczniki His6 i T7 oraz C-końcowe znaczniki His6
Źródło produktu: Ekspresja w E. coli
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PAK2
Target Sub-Family: STE
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-481M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
1 rok w temperaturze -70 °C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of the Long S6 Kinase substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-633-M14-584-M14-683-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 62.8 kDa
mol wt
Mw 37.9 kDa
mol wt
Mw 61.6 kDa
mol wt
Mw 63.2 kDa
UniProt accession no.
Q13177
UniProt accession no.
Q9NQU5
UniProt accession no.
O96013
UniProt accession no.
O75914
Quality Level
100, 300
Quality Level
100, 300
Quality Level
100, 300
Quality Level
100, 300
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-481M04053252275692
14-48104053252676772