Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 37.9 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
mol wt
Mw 37.9 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, ludzki PAK6, aminokwasy 382-końcowe
bakulowirus w komórkach Sf21
Application
Aktywny, N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, ludzki PAK6, aminokwasy 382-końcowe, do stosowania w testach kinazowych.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i immunologia
Biochem/physiol Actions
Białko docelowe: PAK6
Podrodzina docelowa: STE
Podrodzina docelowa: STE
Physical form
Format: Ni2+/NTA-agaroza
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14-633 | 04053252728488 |
| 14-633M | 04053252924460 |