Przejdź do
1.44240
Hycon® Paski agarowe TSM
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest, paski agarowe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
889,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41113035
889,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Lecithin , Polysorbate 80
packaging
single packed of 50 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Agar Strips TSM are ready-to-use culture media for assessment of airborne microorganisms with RCS® Air Samplers. Each individual agar strip is welded into a re-sealable sleeve and 100% visually controlled, ensuring maximum safety in critical environments. Tryptic Soy Agar is filled in a flexible backing film. Tryptic Soy Agar (TSA, Tryptic Soy Agar Soybean Casein Digest Agar) is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts and molds. The medium is supplemented with the neutralizers such as lecithin and polysorbate 80.
Application
Agar Strips are used for monitoring of ambient air and compressed gases with RCS® Air Samplers.
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.442261.442531.44108
agency
EP, USP, JP
agency
EP, JP, USP
agency
EP, JP, USP
agency
EP, JP, USP
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
composition
Lecithin , Polysorbate 80
composition
Lecithin , Polysorbate 80 , Thioglycollate
composition
Lecithin , Polysorbate 80
composition
Beta-lactamase , Lecithin , Polysorbate 80
sterility
aseptically filled
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
irradiated
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
144240005004027269259341