Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 40 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped, ready-to-use
composition
Beta-lactamase , Lecithin , Polysorbate 80
packaging
double packed of 40 strips
manufacturer/tradename
HYCON®
color
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency EP, USP, JP | agency EP, JP, USP | agency EP, JP, USP | agency EP |
| suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi |
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| sterility irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated |
| composition Beta-lactamase , Polysorbate 80 , Lecithin | composition Lecithin , Polysorbate 80 , Thioglycollate | composition Lecithin , Polysorbate 80 | composition Lecithin , Polysorbate 80 , Thioglycollate |
| application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, cosmetics | application(s) air monitoring, pharmaceutical |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1441080040 | 04027269259419 |