Merck
1.44208
Taśmy samoprzylepne
for use with RCS® High Flow Touch
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
Material:
foil tape
Packaging:
pkg of 1 kit
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
foil tape
agency
non-compendial
feature
disposable
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
room temp
General description
Taśmy samoprzylepne to dodatkowe akcesorium do stosowania z próbnikiem powietrza RCS®. Przenośny próbnik powietrza RCS® służy do szybkiego i łatwego monitorowania otaczającego powietrza i sprężonych gazów w kontrolowanych środowiskach. Mikrobiologiczny próbnik powietrza działa w oparciu o siłę odśrodkową. Taśmy samoprzylepne służą do całkowitego uszczelnienia otworów wlotowych powietrza na wirniku.
Application
Taśmy samoprzylepne to dodatkowe akcesorium do mikrobiologicznego próbnika powietrza RCS® służące do całkowitego uszczelnienia otworów wlotowych powietrza na wirniku. Te próbniki powietrza znajdują zastosowanie w monitorowaniu mikrobiologicznym powietrza w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13