Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 40 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 889,00 zł |
Informacje o tej pozycji
889,00 zł
agency
EP
Quality Level
reg. compliance
FDA
sterility
γ-irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Lecithin , Polysorbate 80 , Thioglycollate
packaging
double packed of 40 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
mp
>95 °C
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| agency EP | agency EP, JP, USP | agency EP, JP, USP | agency EP, JP, USP |
| suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi |
| composition Lecithin , Thioglycollate , Polysorbate 80 | composition Lecithin , Polysorbate 80 , Thioglycollate | composition Lecithin , Polysorbate 80 | composition Beta-lactamase , Lecithin , Polysorbate 80 |
| sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility irradiated |
| application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, cosmetics | application(s) air monitoring, pharmaceutical |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1442280040 | 04027269259327 |