Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 634,00 zł |
Informacje o tej pozycji
634,00 zł
Quality Level
form
plate
feature
individually wrapped
packaging
pkg of 50 units
manufacturer/tradename
HYCON®
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form plate | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| application(s) air monitoring, cosmetics | application(s) air monitoring, cosmetics | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, cosmetics |
| manufacturer/tradename HYCON® | manufacturer/tradename HYCON® | manufacturer/tradename HYCON® | manufacturer/tradename HYCON® |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-8°C |
| feature individually wrapped | feature individually wrapped | feature individually wrapped | feature individually wrapped |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1441070050 | 04027269259402 |