Przejdź do
14-337-M
Białko kinazy MAPKAP 2, aktywne, 10 µg
Active, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki24 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Specific activity:
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli Human MAPKAP Kinase, expressed in E. coli
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli Human MAPKAP Kinase, expressed in E. coli
product line
Upstate®
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol wt
Mw 70.2 kDa
purified by
(GSH-agarose & Q-Sepharose FF)
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
accession no.
 (FUNCTION: SwissProt: P49137 # Its physiological substrate seems to be the small heat shock protein (HSP27/HSP25). In vitro can phosphorylate glycogen synthase at ′Ser-7′ and tyrosine hydroxylase (on ′Ser-19′ and ′Ser-40′). This kinase phosphorylates Ser in the peptide sequence, Hyd-X-R-X(2)-S, where Hyd is a large hydrophobic residue (By similarity). Mediates both ERK and p38 MAPK/MAPK14 dependent neutrophil responses. Participates in TNF alpha-stimulated exocytosis of secretory vesicles in neutrophils. Plays a role in phagocytosis-induced respiratory burst activity. ), NM_004759.3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... MAPKAPK2(9261)
General description
Gen ten koduje członka rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Kinaza ta jest regulowana poprzez bezpośrednią fosforylację przez kinazę p38 MAP. W połączeniu z kinazą p38 MAP, kinaza ta jest zaangażowana w wiele procesów komórkowych, w tym stres i reakcje zapalne, eksport jądrowy, regulację ekspresji genów i proliferację komórek. Wykazano, że białko szoku cieplnego HSP27 jest jednym z substratów tej kinazy in vivo. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy.
MAPKAP-K2
Rekombinowana ludzka kinaza MAPKAP 2, reszty 46-400, A399G, zawierająca N-końcowy znacznik GST.
Kinaza MAPKAP 2 została uznana za kinazę punktu kontrolnego cyklu komórkowego, dołączając do szeregów Chk1 i Chk2 jako krytycznych regulatorów odpowiedzi na uszkodzenie DNA w komórkach ssaków w ostatnich badaniach (Manke i in., 2005 i Abraham, 2005). Badania te wskazują, że kinaza MAPKAP 2, kinaza serynowo-treoninowa aktywowana przez p38, fosforyluje CDC25 B/C, generując miejsce wiązania dla białek 14-3-3. Kinazy punktu kontrolnego Chk1 i Chk2 są celem wysiłków w zakresie odkrywania leków zaprojektowanych w celu przezwyciężenia zatrzymania cyklu komórkowego z powodu uszkodzeń DNA indukowanych przez środki chemioterapeutyczne. Przełamanie kinaz punktu kontrolnego w komórkach nowotworowych narażonych na czynniki uszkadzające DNA prowadzi do katastrofalnego niepowodzenia podziału komórek i apoptozy.
Nowa rola kinazy MAPKAP 2 w uzupełnianiu funkcji Chk1 i Chk2 sugeruje nowy cel dla wysiłków związanych z odkrywaniem leków.
Źródło produktu: Ludzka kinaza MAPKAP 2 wyrażona w E. coli.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: MAPKAP-K2
Target Sub-Family: CAMK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-337M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
GSH-agarose & Q-Sepharose FF
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of MAPKAP Kinase 2 Substrate Peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-34914-173-M14-585-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Gene Information
human ... MAPKAPK2(9261)
Gene Information
human ... MAPKAPK2(9261)
Gene Information
-
Gene Information
human ... MAPKAPK3(7867)
recombinant
expressed in E. coli Human MAPKAP Kinase
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
UniProt accession no.
P49137
UniProt accession no.
P49137
UniProt accession no.
P63085
UniProt accession no.
Q16644
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-33704053252743825