Kluczowe dokumenty
14-585-M
Sigma-Aldrich
MAPKAP Kinase 3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end. Activated using SAPK2a (Catalog #14-587). For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in E. coli
masa cząsteczkowa
Mw 69.8 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... MAPKAPK3(7867)
Opis ogólny
Product Source: N-terminal GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end
expressed in E. coli; activated using SAPK2a (Catalog #14-587)
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MAPKAP-K3
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-585M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of MAPKAP Kinase 2 Substrate Peptide (Catalog #12-240)
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2