Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł | |
| 3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5550,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 420,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 35 930,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 68 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
Quality Level
agency
JPE, NF, Ph. Eur.
pH
5-7.2 (10 g/L in H2O (CO2 free))
mp
52 °C
transition temp
flash point 260 °C
solubility
>100 g/L
density
1.06 g/cm3 at 70 °C
bulk density
1050 kg/m3
storage temp.
2-25°C
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| bulk density 1050 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| transition temp flash point 260 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| pH 5-7.2 (10 g/L in H2O (CO2 free)) | pH - | pH - | pH - |
| agency EP, NF, JPE | agency non-compendial | agency - | agency - |
| density 1.06 g/cm3 at 70 °C | density - | density - | density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Dowiedz się więcej o opracowywaniu pożywek do hodowli komórkowych na potrzeby rozwoju i produkcji mAB oraz o produktach potrzebnych na tym etapie.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1371979025 | 04061841078531 |
| 1371979050 | 04061841767459 |
| 1371970003 | 04061841767428 |
| 1371979010 | 04061841078548 |
| 1371971000 | 04061841081364 |