Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł | |
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
853,00 zł
grade
GMP
Quality Level
agency
NF
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
expl. lim.
7.4 %
impurities
low bacterial content
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Especially if you are advancing through clinical phases, changing regulatory requirements canraise several questions.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Packaging
1.37126.5000 // 5 liter // Stainless steel drum
1.37126.9020 // 20 liter // Stainless steel drum
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| impurities low bacterial content | impurities - | impurities - | impurities - |
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency NF | agency - | agency - | agency - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| bp 197 °C (lit.) | bp 197 °C (lit.) | bp 197 °C (lit.) | bp - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
hcodes
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..