Przejdź do zawartości
8.20819
2-Methyl-2,4-pentanediol
for synthesis
Synonim(y):
2-Methyl-2,4-pentanediol, Hexylene glycol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-489-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (DIN 51794)
potency
3692 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9.9 % (v/v)
mp
-40 °C
transition temp
flash point 93 °C (DIN 51758)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)C)(C)C
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Pickering Emulsion Enhancement: A study explored the application of 2-Methyl-2,4-pentanediol in the formation of Pickering emulsions, showing how it enhances antioxidant and anti-aging activities when combined with basil extract, emphasizing its role in innovative cosmetic formulations (Rosdianto et al., 2023).
  • Improving Cement Hydration: The modification of alkali-activated slag by organic additives, including 2-Methyl-2,4-pentanediol was investigated, correlating the hydration process to the evolution of material properties, which has implications for construction materials technology (Bilek et al., 2023).
  • Impact on Skin Penetration: An investigation into the impact of 2-Methyl-2,4-pentanediol on stratum corneum lipids revealed its influence on the skin penetration of triamcinolone acetonide, underlining its importance in pharmaceutical formulations and dermal delivery systems (Sigg and Daniels, 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.923
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-41-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)