Przejdź do
1.37074
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES)
EMPROVE® EXPERT
Synonim(y):
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES), MES
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
3 x 500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 940,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
36 820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.25
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
224-632-3
MDL number:
852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
feature
RNase and DNase free
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
80 g/L
bulk density
570 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06126RES0113M-A769892
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
80 g/L
solubility
80 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
feature
RNase and DNase free
feature
-
feature
-
feature
-
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
137074901204054839392788
137074000104027269358013
137074902504054839392795
137074100004054839392771
137074025004054839392764