Przejdź do
1.06126
Kwas 2-morfolinoetanosulfonowy jednowodny
buffer substance MES
Synonim(y):
MES
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
770,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.25
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
224-632-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
80 g/L
bulk density
570 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
General description
substancja buforowa MES
Application
Monohydrat kwasu 2-morfolinoetanosulfonowego, substancja buforująca MES. CAS 145224-94-8, pH 3,6 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne, obliczone dla substancji bezwodnej)≥ 99 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testAbsorpcja UV (250 nm, 50 g/l, 1 cm, woda)≤ 0.05Chlorek (Cl)≤ 0.005 %Siarczan (SO₄)≤ 0.005 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.0005 %Na (sód)≤ 0.005 %Woda (według Karla Fischera)7.0 - 9.0 %Bufor biologiczny, pKa przy 20 °C6.15
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.370746989269889
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
80 g/L
solubility
80 g/L
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3