Przejdź do
1.37060
Sodium hydroxide solution
EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place, 0,5 mol/L
Synonim(y):
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
200 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6980,00 zł
950 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
31 150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate), ≤10 ppm Al (Aluminium), ≤3 ppm Fe, ≤30 ppm Pb (Heavy metals), ≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>), ≤5 ppm chloride (CL), 0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric)
impurities
≤2.0 IU/mL Endotoxins
pH
13.5 (20 °C, H2O)
conductivity
80-100 mS/cm at 22 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection USP. Water for injection USP has been prepared for this product by using purified water according to Ph Eur, JP.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.370841.370581.37032
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
impurities
≤2.0 IU/mL Endotoxins
impurities
-
impurities
-
impurities
-
concentration
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate), ≤3 ppm Fe, ≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>), 0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric), ≤30 ppm Pb (Heavy metals), ≤5 ppm chloride (CL), ≤10 ppm Al (Aluminium)
concentration
-
concentration
0,1 M
concentration
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..