Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5680,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
113,00 zł
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
0,1 M
pH
12.7 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
As a result, you can integrate our products directly into your biopharmaceutical production process. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| concentration 0,1 M | concentration ≤0.2% Na2CO3 (Carbonate), ≤10 ppm Al (Aluminium), ≤3 ppm Fe, ≤30 ppm Pb (Heavy metals), ≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>), ≤5 ppm chloride (CL), 0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric) | concentration 5 M in solution | concentration - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT |
| density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
| pH 12.7 (20 °C in H2O) | pH 13.5 (20 °C, H2O) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
See how a global-local manufacturing model ensures reliable and consistent supply of high-quality process liquids and buffers for biomanufacturing.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1370589025 | 04054839392689 |
| 1370580001 | 04054839392672 |