Przejdź do
1.37039
Potassium dihydrogen phosphate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, NF
Synonim(y):
Potassium phosphate monobasic, mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5500,00 zł
100 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-913-4
MDL number:
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JPC, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
form
crystalline, solid
feature
RNase and DNase free
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Potassium dihydrogen phosphate is typically used as a phosphate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Potassium dihydrogen phosphate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04871922141551139
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JPC, Ph. Eur., ChP, NF
agency
BP, ChP, JPC, NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
crystalline, solid
form
crystalline, solid
form
-
form
-
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium dihydrogen phosphate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..