Przejdź do
1.04871
Potassium dihydrogen phosphate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, NF, E 340
Synonim(y):
Potassium phosphate monobasic, mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
3 x 1 kg
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
EC Index Number:
231-913-4
E Number:
E340
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JPC, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
form
crystalline, solid
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Potassium hydrogen phosphate is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutical applications. In pharmaceutical applications, potassium hydrogen phosphate is primarily used as a buffering agent.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
155113992214PHR1330
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JPC, Ph. Eur., ChP, NF
agency
-
agency
-
agency
traceable to USP 1551139
form
crystalline, solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
208 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium dihydrogen phosphate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104871905004022536056050
104871500004022536056043
104871902904027269986056
104871100004022536056029
104871910004027269676957
104871000104027269279721