Przejdź do
1.32371
Anaerotest® Paski
Test strips to indicate an anaerobic atmosphere., pkg of 50 strips per pack
Synonim(y):
Beztlenowy pasek wskaźnikowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 strip
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41104308
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 50 strips per pack
application(s)
pharmaceutical
compatibility
Anaerocult system
storage temp.
15-25°C
General description
Anaerotest® strips are designed to indicate an anaerobic atmosphere via a color change on the test strip reaction zone. An anaerobic atmosphere favors the growth of anaerobic bacteria, and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby, indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.
Application
Anaerotest® strips are used to determine an anaerobic atmosphere. The absence or presence of oxygen is indicated by a color change in the reaction zone of the strip.
Legal Information
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
598861.001811.09531
compatibility
Anaerocult system
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 50 strips per pack
packaging
pkg of (100 Test Strips per package)
packaging
-
packaging
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
application(s)
pharmaceutical
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
System Anaerocult® wspiera niezawodną hodowlę beztlenowców na potrzeby badań mikrobiologicznych.
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
132371000104061841759218
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Are these strips reusable?
    1 answer
    1. Helpful?
  2. 파우치에 strip을 두개 넣었는데 하나는 파란색으로 ,하나는 하얗게 변했습니다. 그럼 어떻게 해석해야할까요?
    1 answer
    1. Anaerotest® strips are designed to indicate an anaerobic atmosphere via a color change on the test strip reaction zone. An anaerobic atmosphere favors the growth of anaerobic bacteria, and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby, indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.
      So if one strip is colorless white and one is blue, it indicates that the chamber in not fully anaerobic. Check for a leak. This odd result invalidate the test, please retry with another strip.
      Helpful?
  3. Once the strip turns white in anaerobic conditions, if you place it in aerobic conditions, how long does it take for the strip to turn back to blue? In other words, is there a time delay between O2 exposure and the time the strip turns blue?
    1 answer
    1. The methylene blue dye on the strip undergoes a chemical reduction reaction in the absence of oxygen, turning colorless to indicate a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.
      Helpful?
  4. What is the limit of resudial Oxygen concetration in the Antmosphere to indicate the white colour. And what oxygen concetration makes it back to the blue colour. What are storage conditions of and expiry time of an opned bag of test strips.
    1 answer
    1. The anaerotest strips 1.32371.0001 have a detection limit close to 0.5% O2 in the atmosphere. It will change color when crossing that threshold.
      Helpful?
  5. Wie lange kann ich mit einem Streifen eine Umgebung monitoren? Wann muss der Streifen ausgetauscht werden?
    1 answer
    1. Reference 1.32371.0001 Anaerotest strip indicator has no validated maximum duration after activation. We know that the product works for the amount of time needed for its specific application: it will be able to revert color as long as day 5 after activation.
      Helpful?
  6. I placed a strip inside an anaerobic chamber to check O2 presence. It turned white in about 13 minutes, but after 16 hrs approximately, it turned back blue. I kept it there for another 24 hrs, and it turned white again. Is this normal?
    1 answer
    1. Anaerotest™ strips are designed to indicate an anaerobic atmosphere via a color change on the test strip reaction zone. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby, indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment. During the incubation, the aspect of the test strips could be regularly inspected to check if the anaerobic conditions are still met. If the test strips become blue again during incubation it could indicate a leak in the incubation jar.