Przejdź do
1.32264
Boric acid
powder, Technipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
311461.00160202878
Boric acid crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
SAFC
1.00160
Boric acid
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline, solid
form
crystalline powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
132264902504054839020261