Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł |
Informacje o tej pozycji
292,00 zł
Quality Level
form
solution
specific analyte(s)
nitrate
technique(s)
photometry: suitable
pH
5-7 (20 °C in H2O)
density
1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPHA, ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas standardów.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) boiler and cooling water |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| form solution | form solution | form solution | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 1 g/cm3 at 20 °C | density 1 g/cm3 at 20 °C | density 1 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy azotanów
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Powiązane treści
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1322420100 | 04027269970147 |