Przejdź do
1.25042
Roztwór wzorcowy azotynów
traceable to SRM from NIST 40.0 mg/L NO2-N in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
traceable to NIST
Quality Level
specific analyte(s)
nitrite
concentration
40.0 mg/L (NO2-N in H2O)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
electroplating
ground and surface water
seawater
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy azotynów Spectroquant™ to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te roztwory wzorcowe Spectroquant™ doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant™ i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas standardów.
Application
Roztwór wzorcowy azotynów może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 40,0 ± 1,3 mg/L NO2-N wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.250411.250371.25038
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
boiler and cooling water
electroplating
ground and surface water
seawater
wastewater
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy azotynów
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H2270-100MG04061833791967
H4881-100MG04061832850412
H4881-1G04061826236642
125042010004027269226176