Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
fluoride
technique(s)
photometry: suitable
pH
4.7 ( in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
disinfection control
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
swimming pools
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) disinfection control | application(s) disinfection control | application(s) drinking water | application(s) drinking water |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| form liquid | form liquid | form solution | form solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy fluorku
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Czysta woda pitna jest niezbędna do produkcji żywności i napojów. Niniejszy artykuł zawiera przegląd chemicznych i mikrobiologicznych testów wody pitnej pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1322340100 | 04027269969684 |