Merck
132247
Roztwór wzorcowy TOC
traceable to SRM from NIST 10.0 mg/l TOC in H2O
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solution
analyte chemical class(es)
total organic carbon (TOC)
technique(s)
photometry: suitable
pH
4-6 (20 °C in H2O)
density
1 g/cm3
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy TOC Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPHA, ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas standardów.
Application
Roztwór wzorcowy TOC może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 10,0 ± 0,2 mg/L TOC wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy TOC
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Powiązane treści
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
132247010004027269970192