Przejdź do
1.28222
Iron(III) chloride hexahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Synonim(y):
Ferric chloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride, Ferric chloride hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
921,00 zł
3 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FeCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.30
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
921,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
JPE, Ph. Eur.
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Iron(III) chloride hexahydrate shows adstringent and hemostatic properties. Application includes veterinary medicine.
Packaging
1282220003 (3X1 kg); 1282221001 (1 kg); 1282228025 (25 kg)
1282220003 (Sample kit); 1282221001 (Plastic bottle); 1282228025 (PE Bag in plastic bucket)
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31232-M236489F2877
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
JPE, Ph. Eur.
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
agency
suitable for SM 5210
agency
suitable for SM 5210
form
powder
form
solid
form
chunks
form
chunks
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
bp
280-285 °C (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) chloride hexahydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
128222802504054839740824
128222100104054839740817
128222000304054839740800