Merck
236489
Sigma-Aldrich
Iron(III) chloride hexahydrate
greener alternative
ACS reagent, 97%
Synonim(y):
Ferric chloride hexahydrate
Wybierz wielkość
5 G
170,00 zł
100 G
191,00 zł
500 G
532,00 zł
6 X 500 G
2610,00 zł
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
170,00 zł
100 G
191,00 zł
500 G
532,00 zł
6 X 500 G
2610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FeCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for SM 5210
ciśnienie pary
1 mmHg ( 194 °C)
Próba
97%
97.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.01% P compounds (as PO4)
≤0.01% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (lim. ~0.002%)
Zn: ≤0.003%
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. The iron catalysts are known to be inexpensive and environmentally benign. Click here for more information.
Zastosowanie
Iron(III)chloride hexahydrate can be used as a catalyst for the:
  • Esterification of fatty acids and alcohols to synthesize fatty acid esters.
  • Regioselective arylations of α-amido sulfones with electron-rich arenes to synthesize unsymmetrical or bis-symmetrical triarylmethanes via Friedel-Crafts alkylation.
  • Synthesis of acyl azide derivatives by the acylation of sodium azide with N-acylbenzotriazoles.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and characterization of γ-Fe2O3 nanoparticles for applications in magnetic hyperthermia.
Avram A, et al.
Synthesis, 10(P151), 1-1 (2011)
Lii, K-H. et al.
Chemistry of Materials, 10, 2599-2599 (1998)
Sheng He et al.
Biomaterials, 258, 120285-120285 (2020-08-12)
Myocardial fibrosis, resulting from ischemic injury, increases tissue resistivity in the infarct area, which impedes heart synchronous electrical propagation. The uneven conduction between myocardium and fibrotic tissue leads to dys-synchronous contraction, which progresses towards ventricular dysfunction. We synthesized a conductive
Magdalena Delgado et al.
Biochemical pharmacology, 162, 213-223 (2018-12-24)
Microtubule targeting agents (MTAs) have been reported to manifest their cytotoxic effects not only in mitosis but also in interphase. However, the relationship between phase-specific susceptibility and MTA concentration, especially with respect to microtubule integrity, remains poorly defined. In addition
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 553-553 (1994)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I calculate the percentage of a specific element in a compound, like the elemental iron in 236489 BCCF3238?
    1 answer
    1. The elemental iron in this product can be determined by dividing the molecular weight of iron by the molecular weight of the material, assuming 100% purity. For lot BCCF3238 with a purity of 99.0%, the calculation, taking purity into account, would be: 55.845 g/mol / (270.30 g/mol / 0.99) = ~20.45%. This translates to approximately 204.5 mg of Fe(III) per gram of ferric chloride hexahydrate.