Przejdź do
1.28221
Zinc chloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Synonim(y):
Zinc chloride, Dichlorozinc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
UNSPSC Code:
51472303
MDL number:
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
mol wt
136.30 g/mol
impurities
endotoxins, low
bp
293 °C
mp
293 °C (lit.)
solubility
851 g/L at 20 °C
density
2.93 g/cm3 at 22 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
General description
Zinc chloride is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations, cosmetics and as supplement for nutrition.
Application
Mineral Salt
Packaging
1282211001 - 1kg in plastic bottle
1282218029 - 25kg in plastic bucket
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.28220746355793523
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® API
product line
Redi-Dri
product line
Redi-Dri
solubility
851 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
2.93 g/cm3 at 22 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
128221802904054839740794
128221100104054839740787